Läs mer
Labcon 1,5 ml SuperSlik™ Mikrocentrifugrör med låg retention med påsatta lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16659832 Handla allt Labcon Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
Produktkod. 16659832
Brand: Labcon 30395600009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med platta snäpplock, sidograderingar och frostad skrivyta
  • Med platta snäpplock, sidograderingar och frostad skrivyta
  • Ultralåg vätskeretention
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Högcentrifugering till 20 000 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Färg Naturlig
Material Polypropenharts
För användning med (applikation) Centrifugering
Förpackning 250:- / återförslutningsbar påse 10 påsar / fodral
Temperaturområde (metriskt) Kan frysas till -80 °C
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
Sterilitet Icke-steril
Frakt skick RT
Produktlinje SuperSlik™ Mikrocentrifugrör med låg retention
Graderad Ja
Förslutningstyp Flat Snap Cap
Max. RCF 20,000 RCF
Produkttyp Mikrorör med snäpplock