Läs mer
Labcon™ 1,5 ml SuperSpin™ Mikrocentrifugrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7194015 Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Blått
Bärnsten
Diverse
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Keps stil:
Extra stor Snap
Knäppa
Produktkod. 16634002
Brand: Labcon™ 30168700009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa mikrocentrifugrör inkluderar platta, lättöppnade fästkapslar, sidograderingar och en frostad skrivyta.
  • Ultrahög centrifugering till 40 000 x G
  • Om steril, validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
  • Förpackad i återförslutningsbara påsar
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Keps stil Knäppa
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Färg Naturlig
Material Polypropenharts
För användning med (applikation) Centrifugering
Antal per förpackning 500/Pk.
Förpackning 500 påsar/pk., 10 pk./Cs.
Rena påståenden Proteas, mänskligt DNA, ATP RNas/DNas och Endotoxin-fri
Sterilitet Icke-steril
Produktlinje SuperSpin
Graderad Ja
Max. RCF 40,000 RCF