Läs mer
1-Adamantanaminhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7020663
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11410613
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12699.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 665-66-7 | C10H18ClN | 187.71 g/mol
1-Adamantanaminhydroklorid används vid profylaktisk eller symptomatisk behandling av influensa A. Det används också som ett antiparkinsonmedel, för att behandla extra pyramidala reaktioner och för postherpetisk neuralgi. Det används också som en NMDA-receptorantagoinst.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Adamantanaminhydroklorid används vid profylaktisk eller symptomatisk behandling av influensa A. Det används också som ett antiparkinsonmedel, för att behandla extra pyramidala reaktioner och för postherpetisk neuralgi. Det används också som en NMDA-receptorantagoinst.
Löslighet
Löslig i vatten (50 mg/ml), etanol (38 mg/ml vid 25 °C), kloroform (1:18), DMSO (38 mg/ml vid 25 °C) och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 665-66-7
Molekylformel C10H18ClN
Molekylvikt (g/mol) 187.71
MDL-nummer MFCD00074723
InChI-nyckel WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane
PubChem CID 64150
ChEBI CHEBI:2619
IUPAC-namn adamantan-1-amin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Adamantanamine hydrochloride
Smältpunkt 360°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 4198854
Merck Index 14374
Löslighetsinformation Soluble in water (50mg/ml),ethanol (38mg/ml at 25°C),chloroform (1:18),DMSO (38mg/ml at 25°C),and methanol
Formel vikt 187.71
Procent renhet 99%
compliance-icons
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.