Läs mer
1-bensofuran-5-ylmetanol, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4509958
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10056012
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC07109CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 31823-05-9
Molekylformel C9H8O2
Molekylvikt (g/mol) 148.16
MDL-nummer MFCD04115373
InChI-nyckel XSLXZYDPOMAXTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-5-ylmethanol, 5-benzofuranmethanol, 5-hydroxymethylbenzofuran, pubchem7026, 5-hydroxymethyl-benzofuran, 5-hydroxymethylbenzo b furan, benzofuran-5-methanol, 1-benzofuran-5-yl methanol, 1-benzo b furan-5-ylmethanol, benzo b furan-5-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2795179
IUPAC-namn 1-bensofuran-5-ylmetanol
LEDER OCC1=CC=C2OC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzofuran-5-ylmethanol
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 148.16
Procent renhet 97%