Läs mer
1-bensotiofen-3-ylmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2695523
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 10581682
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC12309DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 5381-24-8
Molekylformel C9H8OS
Molekylvikt (g/mol) 164.22
MDL-nummer MFCD02682007
InChI-nyckel UYGMKSKKGSUAHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophen-3-ylmethanol, benzo b thiophene-3-methanol, benzothien-3-ylmethanol, benzo, a thiophene-3-methanol, benzo b thiophen-3-yl methanol, 1-benzothiophen-3-yl methanol, 3-hydroxymethylbenzo b thiophene, benzo b thiophen-3-ylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl benzo b thiophene
PubChem CID 2776342
LEDER OCC1=CSC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzothiophen-3-ylmethanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 1-bensotiofen-3-ylmetanol
Formel vikt 164.23
Procent renhet 97%