Läs mer
1-Benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10515881 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10515881
Brand: Thermo Scientific Acros 166920050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50606-58-1
Molekylformel C12H16ClNO
Molekylvikt (g/mol) 225.72
MDL-nummer MFCD00150096
InChI-nyckel OVWSFXNSJDMRPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-piperidone hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride, 1-benzylpiperidin-3-one hcl, 1-benzyl-3-piperidone hcl hydrate, 3-piperidinone, 1-phenylmethyl-, hydrochloride, 1-benzyl-3-piperidinone hydrate hydrochloride, n-benzyl-3-piperidone hydrochloride, pubchem7726
PubChem CID 3084924
IUPAC-namn 1-benzylpiperidin-3-one;hydrochloride
LEDER Cl.O=C1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 170°C to 176°C
Färg Brown to Cream
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (on free base) (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 225.72
Procent renhet 95%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Benzyl-3-piperidone hydrate hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.