missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-brom-2,3-diklorbensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 11464977
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11464977

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B21904.14

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is not returnable. View return policy

CAS: 56961-77-4 | C6H3BrCl2 | 225.89 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 56961-77-4
Molekylformel C6H3BrCl2
Molekylvikt (g/mol) 225.89
MDL-nummer MFCD00000536
InChI-nyckel HVKCZUVMQPUWSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3-dichloro, benzene, bromodichloro, 2,3-dichloro-1-bromobenzene, 1-bromo-2,3-dichloro-benzene, attercop-chm at113305, bromodichlorobenzene, pubchem3607, monobromodichlorobenzene, acmc-209lv2
PubChem CID 42066
IUPAC-namn 1-brom-2,3-diklorbensen
LEDER ClC1=CC=CC(Br)=C1Cl

Specifications

Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2,3-dichlorobenzene
Smältpunkt 56°C to 60°C
Kokpunkt 243°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2246806
Formel vikt 225.91
Procent renhet 98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.