Läs mer
1-Bromo-3-chloropropane, 99%
Produktkod. 11300506 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
50ml
Produktkod. 11300506
Brand: Thermo Scientific Acros 106860501
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 109-70-6 | C3H6BrCl | 157.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-70-6
Molekylformel C3H6BrCl
Molekylvikt (g/mol) 157.44
MDL-nummer MFCD00000998
InChI-nyckel MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane
PubChem CID 8006
IUPAC-namn 1-brom-3-klorpropan
LEDER C(CCl)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-3-chloropropane
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -59.0°C
Densitet 1.5900g/mL, 1.59
Kokpunkt 142.0°C to 145.0°C
Flampunkt 81°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl(CH2)3Br
Brytningsindex 1.4850 to 1.4870
Kvantitet 50 mL
Beilstein 01, 109
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,ether and chloroform
Formel vikt 157.44
Procent renhet 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromo-3-chloropropane
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.