Läs mer
1-Bromooctadecane, 96%
Produktkod. p-76326 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
Produktkod. 10467750
Brand: Thermo Scientific Acros 190020050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 112-89-0 | C18H37Br | 333.40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-89-0
Molekylformel C18H37Br
Molekylvikt (g/mol) 333.40
MDL-nummer MFCD00000231
InChI-nyckel WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyl bromide, stearyl bromide, octadecane, 1-bromo, n-octadecyl bromide, bromooctadecane, octadecylbromide, 1-bromoctadecane, n-octadecylbromide, 1-bromooctodecane, bromo-n-octadecane
PubChem CID 8218
IUPAC-namn 1-bromooctadecane
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromooctadecane
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >20.0°C
Färg Yellow
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 214.0°C to 216.0°C (12.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CH3(CH2)17Br
Brytningsindex 1.4620 to 1.4640
Kvantitet 5 g
Formel vikt 333.38
Procent renhet 96%
Fysisk form Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.