Läs mer
1-butansulfonylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11433847
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11433847
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18295.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2386-60-9 | C4H9ClO2S | 156.624 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2386-60-9
Molekylformel C4H9ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 156.624
MDL-nummer MFCD00007464
InChI-nyckel WEDIIKBPDQQQJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanesulfonyl chloride, butylsulfonyl chloride, butanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1-butylsulfonyl chloride, n-butanesulphonyl chloride, butanesulfonylchloride, butane-1-sulphonyl chloride, n-butylsulfonyl chloride, n-butanesulfonyl chloride
PubChem CID 75430
IUPAC-namn butan-1-sulfonylklorid
LEDER CCCCS(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butanesulfonyl chloride
Smältpunkt -29°C
Kokpunkt 80°C to 81°C (9 mmHg)
Flampunkt 79°C (174°F)
Linjär formel CH3(CH2)3SO2Cl
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1748742
Formel vikt 156.63
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.