Läs mer
1-butanol, 99,9 %, Honeywell™
Produktkod. p-7120024 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Aluminum bottle
Burk i rostfritt stål
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
4 L
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15608430
Brand: Honeywell Research Chemicals 5379934L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
≥99,9 %
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-36-3
Molekylformel C4H10O
MDL-nummer MFCD00002964
InChI-nyckel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn butan-1-ol
LEDER CCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 99.13g/mol
Smältpunkt ≤-90°C
Färg Colorless
Utseende Liquid
Densitet 1.04g/mL
Kokpunkt 101°C to 105°C
Kvantitet 100 mL
Explosionsgräns 11.2%
Tändpunkt 466.35g/mol
Förpackning Aluminum bottle
Linjär formel CH3(CH2)3OH
UN-nummer 120.15g/mol
Molekylvikt (g/mol) 74.12
Formel vikt 99.13g/mol
Procent renhet 99%