Läs mer
Thermo Scientific™ Patroner för Multidrop™ Pico 1& Pico 8 digitala automater
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
1 nl till 10 μl
11 pL till 20μ L (8-brunnars patron), 1 nL till 200μ L (4-brunnars patron)
11 pL till 20μ L, 1 nL till 200μ L
8 pL till 10 μl
Kanaler:
1
4
8
Modell:
1-kanalig 20 μl-patroner
1-kanals 200 μl-patroner
4-kanalig 200 μl Standardpatroner
8-kanalig 20 μl Standardpatroner
Patroner utan ytaktiva ämnen, 4-kanals 200 μl
Patroner utan ytaktiva ämnen, 8 kanaler 20 μl
Beskrivning
Utmärkt val för att dispensera picoliter till mikroliters volymer för en till åtta olika typer av vätska över en hel tallrik eller bara en del av en tallrik.
- Kostnadsbesparing genom analysminiatyrisering
- Förbättrad effektivitet och provintegritet
- Kraftfull, flexibel och lättanvänd programvara
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Digital dispenserkassett |
| Kanaler | 4 |
| Volym (metrisk) | 11 pL till 20μ L (8-brunnars patron), 1 nL till 200μ L (4-brunnars patron) |
| För användning med (utrustning) | Multidrop Pico 8 Digital Dispenser |
| Modell | 4-kanalig 200 μl Standardpatroner |
| Antal per förpackning | Case of 20 |