Läs mer
1-klor-2-jodbensen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11453797
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
Produktkod. 11453797
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18255.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 615-41-8 | C6H4ClI | 238.45 g/mol
1-klor-2-jodbensen används som en prekursor och involverad i framställningen av 2,2'-diklor-bifenyl. Det används också för att framställa N,N-diaryl-o-fenylendiaminer och 4(5)-(2-klorfenyl)-1H-imidazol. Den reagerar med lantanmetall i närvaro av trimetylklorsilan för att framställa 1-klor-2-trimetylsilylbensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-klor-2-jodbensen används som en prekursor och involverad i framställningen av 2,2′ -diklor-bifenyl. Det används också för att framställa N,N-diaryl-o-fenylendiaminer och 4(5)-(2-klorfenyl)-1H-imidazol. Den reagerar med lantanmetall i närvaro av trimetylklorsilan för att framställa 1-klor-2-trimetylsilylbensen.
Löslighet
Blandbar med de vanligaste organiska lösningsmedlen. Oblandbar med vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-41-8
Molekylformel C6H4ClI
Molekylvikt (g/mol) 238.45
MDL-nummer MFCD00001033
InChI-nyckel MPEOPBCQHNWNFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroiodobenzene, o-chloroiodobenzene, o-iodochlorobenzene, 2-iodochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-iodo, 2-chlorophenyl iodide, 2-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-2-iodo-benzene, chlorjodbenzol, iodochlorobenzene
PubChem CID 11993
IUPAC-namn 1-klor-2-jodbensen
LEDER ClC1=CC=CC=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2-iodobenzene
Smältpunkt 1°C
Densitet 1.954
Kokpunkt 108°C to 110°C (15 mmHg)
Flampunkt 111°C (231°F)
Brytningsindex 1.6345
Kvantitet 25 g
Beilstein 1905116
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Miscible with most common organic solvents. Immiscible with water.
Formel vikt 238.46
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chloro-2-iodobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1-Chloro-2-iodobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.