Läs mer
1-klor-4-(3-jodpropoxi)bensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2695678
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 10099321
Brand: Thermo Scientific Maybridge RH01447DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 119795-57-2
Molekylformel C9H10ClIO
Molekylvikt (g/mol) 296.532
MDL-nummer MFCD01764552
InChI-nyckel HVVWUBWHLIPSCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-4-3-iodopropoxy benzene, 3-4-chlorophenoxy propyl iodide, benzene,1-chloro-4-3-iodopropoxy, acmc-1c0gn, 1-4-chlorophenoxy-3-iodopropane
PubChem CID 2794890
IUPAC-namn 1-klor-4-(3-jodpropoxi)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1OCCCI)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-chloro-4-(3-iodopropoxy)benzene
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel ClC6H4OCH2CH2CH2I
Kvantitet 1 g
Formel vikt 296.53
Procent renhet 97%