Läs mer
1-Dimethylamino-2-propyne, 98%
Produktkod. p-7045878
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11328745
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12336.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7223-38-3 | C5H9N | 83.134 g/mol
1-dimetylamino-2-propyn används vid syntes av kärnskalsystem baserade på ädelmetallnanopartiklar belagda med sampolymerer (polyacetylener).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-dimetylamino-2-propyn används vid syntes av
kärnskalsystem baserade på ädelmetallnanopartiklar belagda med sampolymerer (polyacetylener).
Löslighet Fullständigt blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C. Den är känslig för koldioxid. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7223-38-3
Molekylformel C5H9N
Molekylvikt (g/mol) 83.134
MDL-nummer MFCD00008575
InChI-nyckel ILBIXZPOMJFOJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino-1-propyne, 1-dimethylamino-2-propyne, 2-propyn-1-amine, n,n-dimethyl, n,n-dimethylpropargylamine, dimethyl prop-2-yn-1-yl amine, n,n-dimethyl-2-propyn-1-amine, dimethyl prop-2-ynyl amine, n,n-dimethyl propargylamine, n,n-dimethyl-2-propynylamine, dimethylpropargylamine
PubChem CID 81643
IUPAC-namn N,N-dimetylprop-2-yn-l-amin
LEDER CN(C)CC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dimethylamino-2-propyne
Densitet 0.772
Kokpunkt 80°C to 81°C
Flampunkt −7°C (19°F)
Brytningsindex 1.42
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 1071222
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 83.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.