Learn More
1-Ethyl-4-[(4-n-hexylphenyl)ethynyl]benzene, 99+%, Thermo Scientific™
Product Code. 11411470
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 g
10 g
missing translation for 'unitSize'
10g
1g
Product Code. 11411470
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H26908.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 117923-34-9
Molekylformel C22H26
Molekylvikt (g/mol) 290.45
MDL-nummer MFCD09909569
InChI-nyckel ZCEJWGXSGOFJTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-4-4-n-hexylphenyl ethynyl benzene, 1-ethyl-4-2-4-n-hexylphenyl ethynyl benzene, 1-ethyl-4-2-4-hexylphenyl ethynyl benzene, 1-2-4-ethylphenyl ethynyl-4-hexylbenzene, acmc-20aov8, 4-ethyl-4'-n-hexyldiphenylacetylene, 1-ethyl-4-4-hexylphenyl ethynyl benzene, 4-4-ethylphenyl ethynyl-1-hexylbenzene
PubChem CID 18952851
IUPAC-namn 1-ethyl-4-[2-(4-hexylphenyl)ethynyl]benzene
LEDER CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(CC)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-4-[(4-n-hexylphenyl)ethynyl]benzene
Smältpunkt 10°C to 12°C
Kokpunkt 172°C to 174°C (0.5 mmHg)
Brytningsindex 1.59
Kvantitet 1 g
Formel vikt 290.45
Procent renhet ≥99%