Läs mer
1-etylcyklohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4812609 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
Produktkod. 15279856
Brand: Thermo Scientific Acros 453350050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1940-18-7 | C8H16O | 128.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1940-18-7
Molekylformel C8H16O
Molekylvikt (g/mol) 128.22
MDL-nummer MFCD00021402
InChI-nyckel BUCJHJXFXUZJHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethyl, unii-1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1, 1-ethyl-1-cyclohexanol, 1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1 german, ethylcyclohexanol, cyclohexanol, ethyl, 1-ethyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 16021
IUPAC-namn 1-etylcyklohexan-1-ol
LEDER CCC1(O)CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethylcyclohexanol
Densitet 0.9190g/mL, 0.919
Kokpunkt 166.0°C
Flampunkt 68°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 128.22
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Ethylcyclohexanol, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.