Läs mer
1-etylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15354968 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 L
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. 15354968
Brand: Thermo Scientific Acros 118880100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 766-09-6 | C7H15N | 113.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethylpiperidine
CAS 766-09-6
Smältpunkt -20.0°C
Densitet 0.8240g/mL, 0.824
Kokpunkt 129.0°C to 131.0°C
Flampunkt 17°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plasttrumma
Molekylformel C7H15N
Brytningsindex 1.4430 to 1.4450
Kvantitet 10 L
Beilstein 20,17
Synonym n-ethylpiperidine, piperidine, 1-ethyl, n-aethylpiperidin, n-ethyl piperidine, ethylpiperidine, n-aethylpiperidin german, 1-ethyl-piperidine, n-ethyl-piperidine, 1-ethyl piperidine, 1-ethylpiperidene
Löslighetsinformation Solubility in water: 50g/L (20°C).
InChI-nyckel HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN1CCCCC1
IUPAC-namn 1-etylpiperidin
Molekylvikt (g/mol) 113.2
PubChem CID 13007
ChEBI CHEBI:39017
Formel vikt 113.2
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.