Läs mer
1-Ethynyl-1-cyclohexanol, 99+%
Produktkod. p-132387 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 10569600
Brand: Thermo Scientific Acros 119101000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 78-27-3 | C8H12O | 124.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-27-3
Molekylformel C8H12O
Molekylvikt (g/mol) 124.18
MDL-nummer MFCD00003858
InChI-nyckel QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethynyl-1-cyclohexanol, 1-ethynylcyclohexanol, ethynylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethynyl, 1-hydroxycyclohexyl ethyne, 1-ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-ethynyl cyclohexanol, 1-ethynyl-cyclohexanol, unii-6rv04025eh, 1-ethynyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 6525
IUPAC-namn 1-etynylcyklohexan-1-ol
LEDER C#CC1(CCCCC1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 30.0°C to 32.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9763g/mL, 0.9763
Kokpunkt 180.0°C
Flampunkt 73°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HC≡CC6H10OH
Brytningsindex 1.4810 to 1.4840
Kvantitet 100 g
Beilstein 06,II,1
Merck Index 10,381
Löslighetsinformation Solubility in water: 24.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents, soluble in diethyl ether, alcohols, esters, ketone, and chlorinated hydrocarbons
Formel vikt 124.18
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.