Läs mer
1-etynylcyklopentanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7026846
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11476316
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23109.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17356-19-3 | C7H10O | 110.156 g/mol
1-etynylcyklopentanol används i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1-Etynylcyklopentanol används i organisk syntes.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17356-19-3
Molekylformel C7H10O
Molekylvikt (g/mol) 110.156
MDL-nummer MFCD00001365
InChI-nyckel LQMDOONLLAJAPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethynylcyclopentanol, cyclopentanol, 1-ethynyl, 1-ethynyl-1-cyclopentanol, cyclopentyl ethynyl carbinol, 1-ethynyl-cyclopentan-1-ol, acmc-20abvz, 1-ethinylcyclopentanol, 1-ethynyl-cyclopentanol, cyclopentanol, ethynyl, 1-ethynylcyclopentanol ?
PubChem CID 87074
IUPAC-namn 1-etynylcyklopentan-1-ol
LEDER C#CC1(CCCC1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethynylcyclopentanol
Smältpunkt 23°C to 27°C
Densitet 0.962
Kokpunkt 156°C to 159°C
Flampunkt 48°C (118°F)
Odör Irritating
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 1924167
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 110.16
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.