Läs mer
1-etynylpyren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15457757
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15457757
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H37327.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 34993-56-1 | C18H10 | 226.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34993-56-1
Molekylformel C18H10
Molekylvikt (g/mol) 226.28
MDL-nummer MFCD02093933
InChI-nyckel VEBUBSLYGRMOSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethynyl pyrene, pyrene, 1-ethynyl, ethynylpyrene, 1-pyrenylethyne, ccris 4256, acmc-20aov2
PubChem CID 154905
IUPAC-namn 1-etynylpyren
LEDER C#CC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethynylpyrene
Smältpunkt 113°C to 116°C
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Beilstein 2365008
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.