Läs mer
1-fluornaftalen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7024141
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11418307
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18378.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 321-38-0 | C10H7F | 146.164 g/mol
1-Fluoronaftalen används i t-BuLi-medierad syntes av 6-substituerade fenantridiner. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Fluoronaftalen används i t-BuLi-medierad syntes av 6-substituerade fenantridiner. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 321-38-0
Molekylformel C10H7F
Molekylvikt (g/mol) 146.164
MDL-nummer MFCD00003873
InChI-nyckel CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoronaphthalene, naphthalene, 1-fluoro, alpha-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen, .alpha.-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen czech, 1-fluoro naphthalene, fluoronaphtalene, fluoronapthalene, 1-fluoronapthalene
PubChem CID 9450
IUPAC-namn 1-fluornaftalen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Fluoronaphthalene
Smältpunkt -10°C
Densitet 1.331
Kokpunkt 215°C to 217°C
Flampunkt 65°C (149°F)
Brytningsindex 1.593
Kvantitet 5 g
Beilstein 1906413
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 146.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.