Läs mer
1-Hexadecylamine, 90%
Produktkod. p-4509630 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
Produktkod. 10011070
Brand: Thermo Scientific Acros 120510050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 143-27-1 | C16H35N | 241.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-27-1
Molekylformel C16H35N
Molekylvikt (g/mol) 241.46
MDL-nummer MFCD00008158
InChI-nyckel FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine
PubChem CID 8926
IUPAC-namn hexadekan-1-amin
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Hexadecylamine
Smältpunkt 38.0°C to 47.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 330.0°C
Flampunkt 140°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)15NH2
Kvantitet 5 g
Beilstein 04,202
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 241.46
Procent renhet 90%
Fysisk form Low Melting Crystalline Mass or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Hexadecylamine, straight-chained C16
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P391-Samla upp spill.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.