Läs mer
1-metyl-1,2,4-triazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11374955
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11374955
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L18337.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6086-21-1 | C3H5N3 | 83.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6086-21-1
Molekylformel C3H5N3
Molekylvikt (g/mol) 83.09
MDL-nummer MFCD01076192
InChI-nyckel MWZDIEIXRBWPLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 1-methyl, 1-methyl,-1,2,4-triazole, 1-methyl-1h-1,2,4 triazole, pubchem22534, acmc-1avow, ksc495k1j
PubChem CID 22459
LEDER CN1C=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1,2,4-triazole
Smältpunkt 16°C
Densitet 1.1
Kokpunkt 177°C to 178°C
Flampunkt 81°C (177°F)
Brytningsindex 1.4705
Kvantitet 5 g
Beilstein 106245
IUPAC-namn 1-metyl-lH-l,2,4-triazol
Formel vikt 83.1
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.