Läs mer
1-Methyl-1-cyclopentene, 96%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-1-cyclopentene |
| Namnnotering | 96% |
| CAS Min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.7800g/mL, 0.78 |
| Kokpunkt | 72°C (754.0 mmHg) |
| Flampunkt | -17°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 96% |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1-Methyl-1-cyclopentene
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido