Läs mer
1-metyl-lH-1,2,3-bensotriazol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carbaldehyde |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 161.16 |
| Procent renhet | 97% |