Läs mer
(1-metyl-lH-imidazol-4-yl)metylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10423312
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10423312
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC03613CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 486414-83-9
Molekylformel C5H9N3
Molekylvikt (g/mol) 111.15
MDL-nummer MFCD06411536
InChI-nyckel YSEAGFBRAQOCFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795114
IUPAC-namn (1-metylimidazol-4-yl)metanamin
LEDER CN1C=NC(CN)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methylamine, 1h-imidazole-4-methanamine, 1-methyl, 1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methylimidazole, c-1-methyl-1h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methyl amine
Formel vikt 111.15
Procent renhet 95%