Läs mer
1-metyl-lH-imidazol-4-sulfonylklorid, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10193484
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
Produktkod. 10193484
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC03603EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 137049-00-4
Molekylformel C4H5ClN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 180.61
MDL-nummer MFCD00068060
InChI-nyckel KXUGUWTUFUWYRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl-1h-imidazole-4-sulphonyl chloride, 1h-imidazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl, 1-methylimidazole-4-sulfonylchloride, 1-methylimidazole-4-sulphonyl chloride, chloro 1-methylimidazol-4-yl sulfone, 2-methoxymethylpropenal, acmc-209cak, buttpark 27\06-11, 1-methylimidazol-4-sulfonylchloride
PubChem CID 2736887
IUPAC-namn 1-metylimidazol-4-sulfonylklorid
LEDER CN1C=NC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 180.61
Procent renhet 95%