missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Methyl-1H-indole-6-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 10517294
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10517294

Brand: Thermo Scientific Maybridge CC44201DA

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 202745-73-1
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.187
MDL-nummer MFCD08690250
InChI-nyckel DJQOGNYSBOIJKE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19819261
IUPAC-namn 1-methylindole-6-carboxylic acid
LEDER CN1C=CC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indole-6-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Synonym 1-methyl-1h-indole-6-carboxylic acid, 1h-indole-6-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-6-indolecarboxylic acid, 6-carboxy-1-methyl-1h-indole, 1-methyl-ih-indole-6-carboxylic acid, 1h-indole-6-carboxylicacid,1-methyl, 1h-indole-6-carboxylicacid, 1-methyl
Formel vikt 175.19
Procent renhet 97%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.