Läs mer
(1-metyl-4-piperidnyl)metanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 128.22 |
| Procent renhet | 97% |