Läs mer
(1-metyl-5-fenyl-lH-pyrazol-4-yl)metanol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10772483
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10772483
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC28109CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 499785-47-6
Molekylformel C11H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 188.23
MDL-nummer MFCD04115390
InChI-nyckel ZVGZXURABHDVPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol, bck
PubChem CID 2795476
LEDER CN1N=CC(CO)=C1C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn (1-metyl-5-fenyl-lH-pyrazol-4-yl)metanol
Formel vikt 188.23
Procent renhet 97%