Learn More
1 mg/LC som kaliumväteftalat Total Organic Carbon (TOC) standard, för Sievers 900/M9 analysatorer, Reagecon
Shop All Reagecon Products
Click to view available options
Kvantitet:
40 ml
Unit Size:
35ml
Description
- Presenteras i flaskor som tillverkas, rengörs och urlakas genom en speciell patentskyddad process som är produktspecifik
Order Info
Varan måste beställas och skickas separat med coldchain-försändelse
Specifications
Specifications
| Förpackning | TOC glasflaska med septa och lock |
| Fysisk form | Vätska |
| Teknik | TOC Analysis |
| För användning med (utrustning) | Sievers 900/M9 Analyzers |
| Typ | TOC Standard |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 40 ml |