Läs mer
Wheaton™ 1 mL graderad LDPE Pasteurpipett
Produktkod. p-7182155
Förpackningstyp:
10/Pk
20/Pk
Bulkväska
Individuellt inslagna
Produktkod. 16494989
Brand: Wheaton™ 711115
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pasteurpipett för enkel och säker vätskemätning och överföring.
  • För vätskeöverföring
  • Designad för att säkerställa säker provöverföring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bulb Draw (metrisk) 3.5 mL
Kalibrerad Nej
Diameter (metrisk) Yttre 4.5 mm
Mått (L x B) 150 x 4.5 mm
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Droppar/ml 43,5μ L
Graderad Ja
Typ av examen Gjuten
Toppstil Glödlampa
Förpackningstyp Bulkväska
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 150 mm
Disponibel Engångsbruk