Läs mer
1-Phenyl-1,2-ethanediol, 97%
Produktkod. 10506941 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10506941
Brand: Thermo Scientific Acros 130590050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 93-56-1 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-56-1
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD00003546
InChI-nyckel PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol
PubChem CID 7149
IUPAC-namn 1-fenyletan-1,2-diol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1, 2-ethanediol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 61°C to 67°C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 272°C to 274°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCH2CH(C6H5)OH
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, 907
Merck Index 15, 8991
Formel vikt 138.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.