Läs mer
1-fenyl-1H-imidazol-2-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-phenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 172.19 |
| Procent renhet | 97% |