Läs mer
1-propanol≥ 99,0 %, BAGARE ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10280901 Handla allt J.T.Baker Produkter
:
1 L
Produktkod. 10280901
Brand: JT Baker 8066.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Laboratoriereagens
Specifikationer
Smältpunkt -127°C
CAS 71-23-8
Färg Max. 10 (APHA)
Densitet 0.8053 g/cm³ (20°C)
Kokpunkt 97°C (1013 hPa)
Kvantitet 1 L
Flampunkt 15°C
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall min. 99%
Rester efter avdunstning max. 0.005%
Molekylformel C3H8O
MDL-nummer MFCD00002941
Vatten max. 0.1%
InChI-nyckel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCO
IUPAC-namn propan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 60.10
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).