Läs mer
Thermo Scientific™ 100 % grafithylsor för Thermo Scientific Instruments
Produktkod. 10409624 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Agilent Injektorer och icke-MS-detektorer
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer och icke-MS-detektorer
Diameter (metrisk):
0,1 till 0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
3,175 mm
6,35 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10409624
Brand: Thermo Scientific™ 290GA107
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ tillförlitliga anslutningar för Thermo Scientific™ GC-instrument med dessa Thermo Scientific™ 100 % grafithylsor för Thermo Scientific Instruments .
Säkerställ optimal prestanda för din Thermo Scientific™ GC instrument med Thermo Scientific™ Hylsor. De finns i tre olika material och i olika dimensioner för att rymma en rad instrument och applikationer. Alla hylsor levereras i föroreningsfria, individuella blisterförpackningar.
Funktioner
  • Finns i 100 % grafit, 15 % grafit/85 % vespel och SilTite metall
  • Hylsor för olika typer av injektorer och detektorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Packad kolumn
Beskrivning 1/4 tum OD; Agilent 5890, 6890, 6850
Diameter (engelska) 1/4 tum
Diameter (metrisk) 6,35 mm
För användning med (utrustning) Agilent Injektorer och icke-MS-detektorer
Material 100 % grafit