Läs mer
Thermo Scientific™ 1000mL BIOS Swinging Bucket Rotorer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De Thermo Scientific™ 1000mL BIOS svängande skoprotorer är designade för användning med Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 bioprocesscentrifug. Dessa rotorer, som är försedda med hinkar och flaskor, har konstruerats för att förenkla driften av centrifugen samtidigt som produktiviteten maximeras.
Skopor, tätningslock och mikroplatthållare säljs separat; beställ rotorkropp (SH-3000) och komponenter för att slutföra monteringen. För tätning av lockets O-ringar (set om sex) beställ 12995. Slangadaptrar finns också separat. Kontakta din säljare för information.
Innehåller:
750mL hinkar (set med fyra) Kat. nr 11790
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ Evolution RC , RC-6 Plus centrifugserie
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Täcka |
| För användning med (utrustning) | 1000mL rotorsats för svängande skopor |
| Kapacitet | Not Applicable |
| Inkluderar | Överdrag till rund hink (set om 2) |