Läs mer
Hamilton™ 1000-serien Gastät AccuDil™ Sprutor
Volym (metrisk):
10 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Spetsen torkar insidan av sprutcylindern fri från prov
- Användbar med heterogena prover eftersom det minskar risken för att en avlagring uppstår och får kolven att frysa
- Gassteriliserbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Borsilikatglas, PTFE |
| Beskrivning | Gassteriliserbar |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Tryck | 200 psig (13,8 bar) |
| Max. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | 20 °C |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Volym (metrisk) | 10 ml |
| Produktlinje | AccuDil |