Läs mer
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprutor: Luer-tip-sprutor, LT-terminering
Produktkod. p-4905087
Volym (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10548511
Brand: Hamilton™ 81401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mellanvolym GASTIGHT-spruta idealisk för att dosera volymer från 100μ L upp till 100 ml. En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
1000-seriens sprutavslutningar
Luer-spets (LT)- Denna terminering har en PTFE, han-luer-kona med nickelpläterad mässingslåsnav för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter. TLL används också med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer. Autoklaverbar vid demontering, förutom på 25 ml sprutor och större. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
TLL Ingen fläns
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
Diameter (engelska) Inre 0,28 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,4 tum.
Diameter (metrisk) Inre 7.29 mm
Diameter (metrisk) Yttre 10.3 mm
För användning med (applikation) Idealisk för manuella och automatiserade HPLC-injektioner, som vanligtvis används i sprutpumpar och andra vätskehanteringsinstrument
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 200 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1002
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 2,5 ml
Anslutningstyp Luer Tips