Läs mer
Fisherbrand™ 100mL graderad mätkolonn
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Graderad i steg om 1 ml
- 31 mm i diameter, 234 mm hög
- Tillverkad av klass B glas
Specifikationer
Specifikationer
| Objektbeskrivning | Mätpelare |
| Klass | B |
| Höjd (metrisk) | 234 mm |
| Toleransmått | ±1 ml |
| Typ | Graderad mätcylinder |
| Material | Glas |
| Diameter (metrisk) Utsida | 31 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Examen | 1 mL |
| Gräns för fel | ±1 ml |