Läs mer
Invitrogen™ Gateway™ LR Clonase™ II Enzymblandning
Kvantitet:
100 reaktioner
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
20 reaktioner
Beskrivning
- Gateway™ LR Clonase™ II-enzymblandning katalyserar in vitro -rekombinationen mellan en ingångsklon (innehållande en gen av intresse flankerad av attL -ställen) och en destinationsvektor (innehållande attR -ställen) för att generera en expressionsklon
- Den innehåller enzymer och buffert i en enda blandning för att möjliggöra en bekväm reaktionsinställning på tio mikroliter med färre pipetteringssteg
- Garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring vid -20 °C eller -80 °C
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Gateway™ LR Clonase™ II enzymblandning inkluderar proteinas K-lösning (2μ g/μ L) och en positiv kontrollvektor. Förvara vid -20 °C eller -80 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring. |
| Frakt skick | Torr is |
| Enzym | LR Clonase |
| Kompatibel buffert | Enzymbuffert |
| Kvantitet | 20 reaktioner |
| Produkttyp | LR Clonase Enzymmix |
| Produktlinje | Clonase , Gateway |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Gateway LR Clonase II Enzyme mix
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H372-Orsakar organskador.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Glycerin, 1, 4-Butanediamine, N-(3-aminopropyl)-, Proteinase, tritirachium albumserine