Läs mer
Hellma™ Suprasil™ Quartz 104B Semi-Micro Cell Cuvettes
Kapacitet (metrisk):
1,4 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Säljes i par
- Mycket kemiskt resistent
- Behåller formen även vid höga temperaturer upp till cirka 1000 °C
- 80 % överföring från 320 till 2500nm
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Semi-mikrocell |
| Kapacitet (metrisk) | 1,4 ml |
| Material | Kvarts Suprasil |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Bredd (metrisk) Interiör | 4mm |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 200 till 2500 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |