Läs mer
DiscoverX Phenylephrine
:
10 mg
Beskrivning
Phenylephrine hydrochloride, or NeoSynephrine, is a synthetic sympathomimetic drug compound structurally similar to epinephrine that is a selective agonist of the α1-adrenergic receptor on blood vessels, causing vasoconstriciton. Its in-vivo effects include decongestion, hypertension, and pupil dilation. It is a common ingredient in many decongestants, and for cold, flu, allergy, or breathing illnesses. It acts as an agonist of ADRA1A, B, and C. Provided as 10mg of dry powder.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 mg |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.