Läs mer
Thermo Scientific™ 10mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Produktkod. 10488848
Färg:
Ljusblå
Rött
Svart
Vitt
Septum:
None
PTFE/Gummi
PTFE/PE Foam Foam
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon, förslitsad
PTFE/Silikon, mjuk
PTFE/Silikon/PTFE
Färg (sigill):
Blå/Vit
Elfenben/Röd
Ingen tätning
Röd/Vit
Röd/Vit/Röd
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 10488848
Brand: Thermo Scientific™ C40101A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
10 mm skruvlock med bred öppning och Septa har en 10-425 gängad finish och finns i ett sortiment av stilar för att matcha dina applikationsbehov.
Thermo Scientific™ National™ 10 mm skruvlock med bred öppning och Septa har en 10-425 gängad finish och är kompatibla med en mängd olika autosamplare. De finns i ett sortiment av stilar för att matcha dina behov av HPLC, GC eller IC.
  • Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
  • Target 10-425 caps feature a flanged rim, making them suitable for Japanese autosampler trays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (sigill) Ingen tätning
Beskrivning Light Blue; For 10-425 Target Vials
Färg Ljusblå
Material Polypropylene
Förslits No
Volym (metrisk) 2 mL
Septum None
Produktlinje National
Kvantitet 100
Typ Open Top Screw Cap
Stängningsstorlek 10 mm
För användning med (utrustning) 10-425 Screw Thread Vials
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.