Läs mer
Thermo Scientific™ 10 mm HPLC and GC Vial Septa
Produktkod. 12443648
Färg:
Blå, Vit, White
Röd, Vit, White
Rött, Vitt
Vitt
Septum:
Blått
Röd, icke-slitsad
Rött
Virgin PTFE
Tjocklek (metrisk):
0,25 mm
1,3 mm
1,5 mm
Hårdhet:
45° stötta
50° stötta
53° stötta
55° stötta
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 12443648
Brand: Thermo Scientific™ C401035
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ National Target 10 mm Septa är designade för användning med 10-425 gängade lock.
Thermo Scientific™ National Target 10 mm Septa är designade för användning med 10-425 gängade lock.
  • Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septum for 10-425 Screw Caps
Färg Röd, Vit, White
Material PTFE, Silicone
Septum Rött
Hårdhet 50° stötta
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm
Certifikat och efterlevnad Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Typ Septa
Stängningsstorlek 10-425
För användning med (utrustning) 10 to 425 Threaded Cap
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.