Läs mer
Thermo Scientific™ 10 mm HPLC and GC Vial Septa
Beskrivning
Thermo Scientific™ National Target 10 mm Septa är designade för användning med 10-425 gängade lock.
- Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septum for 10-425 Screw Caps |
| Färg | Blå, Vit, White |
| Material | PTFE, Silicone |
| Förslits | Yes |
| Septum | Blått |
| Hårdhet | 55° stötta |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,5 mm |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
| Typ | Septa |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.