Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm glaskrumphalsflaskor
Produktkod. p-7238559 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
2 ml
2,7 ml
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Graderad:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10326042
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standardflaskor för GC och HPLC.
  • 11 mm krimphalsflaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 2 ml
För användning med (applikation) GC, HPLC
Graderad Nej
Hals stil Crimp
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <100μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1.5 mL
Basstil Platt botten
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND11
Markeringspunkt Nej