Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumkrimptätning, magnetisk, mitthål, monterad septum
Produktkod. 11834880 Handla allt Fisherbrand Produkter
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11834880
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Krympförslutningar av aluminium ger en säker läckagebeständig tätning.
  • 11 mm
  • Magnetlock
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
  • Aluminiumtätningar måste appliceras med ett pressverktyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Rött, Vitt, Guld
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Stål
För användning med (applikation) GC, HPLC
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm
Typ Crimp Cap