Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumkrimptätning, magnetisk, mitthål, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1.3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Rött, Vitt, Guld |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11 mm |
| Material | Stål |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Typ | Crimp Cap |